Läs mer
Dehydro Levetiracetam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2Z)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h2H,3-5H2,1H3,(H2,9,12)/b6-2- |
| Formel vikt | 168.0899 |
| Procent renhet | >95% |