Läs mer
Dehydro Mefloquine-d5, TRC
Produktkod. 30240845
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240845 10 mg
30240832 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22971210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246819-32-8
Molekylformel C17H5D5F6N2O
Molekylvikt (g/mol) 377.3
Synonym alpha-2-Pyridinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinemethanol-d5;
LEDER [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])(O)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydro Mefloquine-d5
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H10F6N2O/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11/h1-8,15,26H/i1D,2D,6D,7D,15D
Formel vikt 377.1011