Läs mer
Dehydro Nabumetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vikt | 226.099 |
| Procent renhet | >95% |