missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydro Nimodipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 85677-93-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H24 N2 O7 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3 |
| LEDER | COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)C)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-O-(2-methoxyethyl) 3-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.42 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?