Läs mer
Dehydro Nisoldipin, TRC
Produktkod. 30358687
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358687 100 mg
30356913 50 mg
30354884 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30358687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD229900100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103026-83-1
Molekylformel C20 H22 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 386.4
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), 3-Isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Dehydro Nisoldipine
IUPAC-namn 5-O-metyl 3-O-(2-metylpropyl) 2,6-dimetyl-4-(2-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydro Nisoldipine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11H,10H2,1-5H3
Formel vikt 386.1478