missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydro Norketamine-d4 (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Norketamine-d4 |
| CAS | 1246816-68-1 |
| Molekylformel | C12H8D4ClNO |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Amino-6-(2-chlorophenyl-d4)-2-cyclohexen-1-one, 5,6-Dehydronorketamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClNO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15/h1-3,5-7H,4,8,14H2/i1D,2D,5D,6D |
| LEDER | O=C1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2Cl)(N)CCC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.75 |
| Formel vikt | 225.0858 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?