Läs mer
Dehydro Norketamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydronorketamine |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12ClNO/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15/h1-3,5-7H,4,8,14H2 |
| Formel vikt | 221.0607 |