missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydro Olmesartan Medoxomil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Olmesartan Medoxomil |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28N6O5/c1-5-8-24-30-25(17(2)3)26(28(36)38-16-23-18(4)39-29(37)40-23)35(24)15-19-11-13-20(14-12-19)21-9-6-7-10-22(21)27-31-33-34-32-27/h6-7,9-14H,2,5,8,15-16H2,1,3-4H3,(H,31,32,33,34) |
| Formel vikt | 540.2121 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?