missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydro Olmesartan Medoxomil, TRC

Produktkod. 30012687
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30012687 1 mg -
30003670 2.5 mg 2.5mg
30006416 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2299651MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 879562-26-2
Molekylformel C29H28N6O5
Molekylvikt (g/mol) 540.57
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-methylethenyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl ester, Olmesartan Medoxomil Imp C (EP)
IUPAC-namn (5-metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)metyl 5-prop-1-en-2-yl-2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)fenyl]fenyl]fenyl]metyl]imidazol-4-karboxylat
LEDER CCCc1nc(C(=C)C)c(C(=O)OCC2=C(C)OC(=O)O2)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydro Olmesartan Medoxomil
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C29H28N6O5/c1-5-8-24-30-25(17(2)3)26(28(36)38-16-23-18(4)39-29(37)40-23)35(24)15-19-11-13-20(14-12-19)21-9-6-7-10-22(21)27-31-33-34-32-27/h6-7,9-14H,2,5,8,15-16H2,1,3-4H3,(H,31,32,33,34)
Formel vikt 540.2121
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.