Läs mer
Dehydro Tizanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | dehydro Tizanidine |
| CAS | 125292-34-4 |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N5 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-N-1H-imidazol-2-yl-, 5-Chloro-N-1H-imidazol-2-yl-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, Dehydro tizanidine, Dehydrotizanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN5S/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| LEDER | Clc1ccc2nsnc2c1Nc3ncc[nH]3 |
| IUPAC-namn | 5-klor-N-(1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-bensothiadiazol-4-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.7 |
| Formel vikt | 251.0032 |