missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydro Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Venlafaxine |
| CAS | 93413-57-1 |
| Molekylformel | C17 H25 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, β-1-cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethyl-, Benzeneethanamine, β-1-cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethyl-, (±)-, β-1-Cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethylbenzeneethanamine, (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, Dehydrovenlafaxine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15/h7,9-12,17H,4-6,8,13H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2=CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-(cyclohexen-1-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.39 |
| Formel vikt | 259.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?