Läs mer
Dehydro Warfarin, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dehydro Warfarin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-11,21H,1H3/b15-11+ |
| Formel vikt | 306.0892 |