Läs mer
Dehydroabietal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroabietal |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h6,8,12-14,18H,5,7,9-11H2,1-4H3/t18-,19-,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 284.214 |
| Procent renhet | >95% |