Learn More
Dehydroabietinol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Dehydroabietinol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O/c1-14(2)15-6-8-17-16(12-15)7-9-18-19(3,13-21)10-5-11-20(17,18)4/h12,14-15,17-18,21H,5-11,13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 290.261 |