Läs mer
(+)-Dehydroabietylaminhydroklorid
Produktkod. 15475389
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475389 50 mg 50mg
15465389 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63123.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 16496-99-4 | C20H32ClN | 321,93 g/mol
Upplösningsmedel för karboxylsyror
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16496-99-4
Molekylformel C20H32ClN
Molekylvikt (g/mol) 321.93
MDL-nummer MFCD06795849
InChI-nyckel CVPQLGCAWUAYPF-UHFFFAOYNA-N
Synonym leelamine hydrochloride, dehydroabiethylamine hydrochloride, +-dehydroabietylamine, lylamine hydrochloride, nsc 2955 hydrochloride, +-dehydroabietylamine hydrochloride, +-dehydroabiethylamine hydrochloride, abieta-8,11,13-trien-18-amine-hydrogen chloride 1/1, 13-isopropyl-podocarpa-8,11,13-trien-15-amine hydrochloride, 1r,4as,10ar-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthren-1-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 16759156
IUPAC-namn [(lR,4aS,10aR)-1,4a-dimetyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrofenantren-1-yl]metanamin;hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)C1=CC2=C(C=C1)C1(C)CCCC(C)(CN)C1CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dehydroabietylamine hydrochloride
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 mg
Beilstein 3084620
Formel vikt 321.9
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.