Läs mer
Dehydroeddiksyra 1000 μg/ml i etylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroacetic Acid |
| CAS | 520-45-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dehydroacetic Acid |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C8 H8 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C |
| IUPAC-namn | 3-acetyl-6-metylpyran-2,4-dion |
| Visa mer |