missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydroacetic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15889780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889780 250 g 250g
15879780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15889780 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8140850250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4418-26-2

Specifikationer

Smältpunkt 280°C to 285°C
MDL-nummer MFCD00040583
Kvantitet 250 g
Synonym Dehydroacetic acid sodium salt, 3-(1-Hydroxyethylidene)-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione sodium salt, Dehydroacetic acid sodium salt
Molekylvikt (g/mol) 190.13
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.