Läs mer
Dehydroättiksyra natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Dehydroacetate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,11H,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 190.024 |