Läs mer
Dehydroeddiksyra, TRC
Produktkod. 30354457
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30354457 25 g
1 options
Produktkod. 30354457 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22923525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dehydroacetic Acid
CAS 520-45-6
Molekylformel C8 H8 O4
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-6-methyl-1-oxacyclohex-5-ene-2,4-dione, 3-Acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4, 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione, 4-Hexenoic acid, 2-acetyl-5-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone, Acetic acid, dehydro-, Biocide 470F, DHAA, DHS, Dehydracetic acid, Dehydroacetic acid, Geogard 111A, NSC 8770
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
LEDER CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C
IUPAC-namn 3-acetyl-6-metylpyran-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0423