Läs mer
Dehydroeddiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroacetic Acid |
| CAS | 520-45-6 |
| Molekylformel | C8 H8 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-6-methyl-1-oxacyclohex-5-ene-2,4-dione, 3-Acetyl-6-methyldihydropyrandione-2,4, 3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione, 4-Hexenoic acid, 2-acetyl-5-hydroxy-3-oxo-, δ-lactone, Acetic acid, dehydro-, Biocide 470F, DHAA, DHS, Dehydracetic acid, Dehydroacetic acid, Geogard 111A, NSC 8770 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)C1C(=O)OC(=CC1=O)C |
| IUPAC-namn | 3-acetyl-6-metylpyran-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vikt | 168.0423 |