Läs mer
Dehydroascorbic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16440697
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16440697 50 mg
1 options
Produktkod. 16440697 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY110281
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydroascorbic acid
CAS 490-83-5
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (287.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]([C@](O1)([H])C(C(C1=O)=O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 174.11
Formel vikt 174.11
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation