missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydrocarteolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one Hydrochloride |
| CAS | 53371-79-2 |
| Molekylformel | C16 H22 N2 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-, hydrochloride (1:1), 2(1H)-Quinolinone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-, monohydrochloride (9CI), Dehydrocarteolol Hydrochloride, 5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]quinolin-2(1H)-one Hydrochloride, 5-(3-tert-Butyl-amino-2-hydroxy)-propoxycarbostyril hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-8,11,17,19H,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| IUPAC-namn | 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1H-quinolin-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.82 |
| Formel vikt | 326.1397 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?