Läs mer
Dehydrocholate sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Dehydrocholic sodium is a hydrocholeretic, increasing bile output to clear increased bile acid load.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrocholate sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 145-41-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H33NaO5 |
| Synonym | Sodium dehydrocholate |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (117.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (49.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | C[C@H](CCC(O[Na])=O)[C@H]([C@]12C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C[C@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O)=O)=O |
| Visa mer |