Läs mer
Dehydrocholic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16442339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16442339 1 g
1 options
Produktkod. 16442339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB13931g
MedChemExpress Dehydrocholic acid is a synthetic bile acid, manufactured by the oxidation of cholic acid.
Dehydrocholic acid is a synthetic bile acid, manufactured by the oxidation of cholic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dehydrocholic acid
CAS 81-23-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H34O5
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (62.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]([C@]12C)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C(C[C@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 402.52
Formel vikt 402.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder