Läs mer
Dehydrocorydaline chloride, MedChemExpress
Beskrivning
Dehydrocorydaline chloride (13-Methylpalmatine chloride) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrocorydaline chloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 10605-03-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24ClNO4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | 13-Methylpalmatine chloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (62.21 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |