Läs mer
Dehydrocorydaline, MedChemExpress
Beskrivning
Dehydrocorydaline (13-Methylpalmatine) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrocorydaline |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 30045-16-0 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24NO4+ |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | 13-Methylpalmatine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (136.45 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |