Läs mer
Dehydrocostus Lactone, MedChemExpress
Beskrivning
Dehydrocostus Lactone is a major sesquiterpene lactone isolated from the roots of Saussurea lappa.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrocostus Lactone |
| CAS | 477-43-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (-)-Dehydrocostus lactone Epiligulyl oxide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1085.54 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 15 mg/mL (65.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[C@@]([C@@]1([H])C(CC[C@@]21[H])=C)([H])[C@@]3([H])CCC2=C)C3=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.3 |
| Visa mer |