Läs mer
Dehydrocostus Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydrocostus lactone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1 |
| Formel vikt | 230.1307 |