Läs mer
Dehydrodeoxy Donepezil (Donepezil Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,13,15-16,18H,8-12,14,17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 363.2198 |
| Procent renhet | >95% |