missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydroepiandrosterone 3beta-Glucuronide, TRC

Produktkod. 30364377
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364377 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD14317510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydroepiandrosterone 3beta-Glucuronide
CAS 5716-14-3
Molekylformel C25 H36 O8
Kvantitet 10 mg
Synonym 3β-Hydroxy-5-androsten-17-one Glucuronoside, Dehydroepiandrosterone 3β-Glucuronoside, Dehydroepiandrosterone Glucuronoside, Dehydroisoandrosterone 3-β-D-Glucopyranosiduronate, Dehydroisoepiandrosterone Glucuronide, (3β)-17-Oxoandrost-5-en-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 17-Oxo-5-androsten-3β-yl β-D-glucuronide
InChI formel InChI=1S/C25H36O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h3,13-16,18-21,23,27-29H,4-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 464.548
Formel vikt 464.241
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.