missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydroepiandrosterone 3beta-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroepiandrosterone 3beta-Glucuronide |
| CAS | 5716-14-3 |
| Molekylformel | C25 H36 O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3β-Hydroxy-5-androsten-17-one Glucuronoside, Dehydroepiandrosterone 3β-Glucuronoside, Dehydroepiandrosterone Glucuronoside, Dehydroisoandrosterone 3-β-D-Glucopyranosiduronate, Dehydroisoepiandrosterone Glucuronide, (3β)-17-Oxoandrost-5-en-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 17-Oxo-5-androsten-3β-yl β-D-glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h3,13-16,18-21,23,27-29H,4-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t13-,14-,15-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.548 |
| Formel vikt | 464.241 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?