Läs mer
Dehydroepiandrosterone-d5 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DHEA-D5 (Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-D5) |
| CAS | 97453-25-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 2H5 H23 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Dehydroepiandrosterone-D5 (2,2,3,4,4-D5), DHEA-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])O |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.46 |
| Visa mer |