missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dehydroepiandrosterone-d6, TRC

Produktkod. 30359908
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359908 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2295881MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydroepiandrosterone (DHEA) (2,2,3,4,4,6-D6)
CAS 1261254-39-0
Molekylformel C19 D6 H22 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Dehydro Epiandrosterone D6 (2,2,3,4,4,6-D6), Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, δ5-Androstene-3β-ol-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-D6, DHEA-d6, Dehydroepiandrosterone-d6, Prasterone-d6, Prasterone-2,2,3,4,4,6-d6
InChI formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13?,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i3D,7D2,11D2,13D
LEDER [2H]C1=C2C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3C1
IUPAC-namn (10R,13S)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 294.46
Formel vikt 294.2466
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.