missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydroepiandrosterone-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroepiandrosterone (DHEA) (2,2,3,4,4,6-D6) |
| CAS | 1261254-39-0 |
| Molekylformel | C19 D6 H22 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Dehydro Epiandrosterone D6 (2,2,3,4,4,6-D6), Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, δ5-Androstene-3β-ol-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4,6-D6, DHEA-d6, Dehydroepiandrosterone-d6, Prasterone-d6, Prasterone-2,2,3,4,4,6-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13?,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i3D,7D2,11D2,13D |
| LEDER | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3C1 |
| IUPAC-namn | (10R,13S)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.46 |
| Formel vikt | 294.2466 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?