Läs mer
Dehydroepiandrosterone (Dhea) (16,16-D2, 97%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroepiandrosterone 16,16-d2 |
| CAS | 67034-83-7 |
| Molekylformel | C19 D2 H26 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Dehydro Epiandrosterone D2 (16,16-D2), Androst-5-en-17-one-16,16-d2, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one-16,16-d2, δ5-Androstene-3β-ol-17-one-16,16-d2, Dehydroepiandrosterone-16,16-D2, DHEA-d2, Dehydroepiandrosterone-d2, Prasterone-d2, Prasterone-16,16-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i6D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)C1=O |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-16,16-dideuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.4367 |
| Formel vikt | 290.2215 |