Läs mer
Invitrogen™ Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrenskraftigt ELISA Utrustning
Produktkod. 15880322
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15880322 96 tester Paket med 96
17895207 10 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15880322 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIADHEA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ELISA
Dehydroepiandrosteronsulfatet (DHEA-S) ELISA kvantifierar DHEA-Se i serum, plasma, urin, saliv, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) konkurrenskraftig ELISA kit för endast forskningsanvändning använder en specifikt genererad antikropp för att mäta dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) i serum-, plasma-, urin- och salivprover och i fekala extrakt. Kitet kommer också att kvantitativt mäta DHEA-S närvarande i vävnadsodlingsmediaprover. En DHEA-S-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga upp fårantikroppar. Ett DHEA-S-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot DHEA-S till varje brunn. Efter 2 timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna DHEA-S-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) is the major C19 steroid secreted by the adrenal cortex and a precursor in testosterone and estrogen biosynthesis. DHEA-S is identical across all species and so this kit should measure DHEA-S from all sources. It is produced by the addition of a sulfate group to dehydroepiandrosterone (DHEA), catalyzed by the sulfotransferase enzymes, SULT1A1 and SULT1E1, which also produce estrone sulfate from estrone. DHEA sulfate can also be back-converted to DHEA through the action of steroid sulfatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 96 till 60 000 pg/ml
Analyskänslighet 90.9 pg/mL
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard, detector antibody, HRP conjugate, assay buffer, wash buffer, chromogen, stop solution, plate covers, and lot-specific technical data sheet.
Store at –20°C.
Beskrivning Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrenskraftigt ELISA Utrustning
Analysera Multiplex analys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod Absorbans vid 450 nm
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Steroidhormon
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias Dehydroepiandrosterone SulfateDehydroepiandrosterone Sulfate;
Interassay CV 8.4%
Intraassay CV 7%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser Dehydroepiandrosterone sulfate; DHEA sulfate; DHEAS
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktiv biologi
Provvolym Fekalextrakt 50μ L, Plasma 1μ L, Saliv 25μ L, Serum 1μ L, Supernatant 50μ L, Urin 25μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål DHEA-S
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter