Läs mer
Invitrogen™ Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrenskraftigt ELISA Utrustning
Beskrivning
Dehydroepiandrosteronsulfatet (DHEA-S) ELISA kvantifierar DHEA-Se i serum, plasma, urin, saliv, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) konkurrenskraftig ELISA kit för endast forskningsanvändning använder en specifikt genererad antikropp för att mäta dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) i serum-, plasma-, urin- och salivprover och i fekala extrakt. Kitet kommer också att kvantitativt mäta DHEA-S närvarande i vävnadsodlingsmediaprover. En DHEA-S-standard tillhandahålls för att generera en standardkurva för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga upp fårantikroppar. Ett DHEA-S-peroxidaskonjugat tillsätts till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en polyklonal antikropp mot DHEA-S till varje brunn. Efter 2 timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna DHEA-S-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 96 till 60 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 90.9 pg/mL |
| Beskrivning | Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) Konkurrenskraftigt ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplex analys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | Absorbans vid 450 nm |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Steroidhormon |
| Provtyp | Fekalt extrakt, Plasma, Saliv, Serum, Supernatant, Urin |
| Tillräckligt för | 96 assays |
| Visa mer |