Läs mer
Dehydroisoandrosterone 3-acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Dehydroepiandrosterone 3-acetate is a testosterone/estrogen precursor and known modulator of vertebrate aggression.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroisoandrosterone 3-acetate |
| CAS | 853-23-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Dehydroepiandrosterone 3-acetate DHEA acetate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (43.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1)C2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Visa mer |