Läs mer
(+)-Dehydroisoandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3736108 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103400 2.5 g Glasflaska 2.5g
10488310 10 g Glasflaska 10g
10399323 50 g Glasflaska 50g
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10103400
Brand: Thermo Scientific Acros 154980025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
(+)-Dehydroisoandrosterone, CAS # 53-43-0, även känd som androstenolon, är en endogen steroidhormonprekursor. Det är en mellanprodukt i omvandlingen av kolesterol till androgener och östrogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • (+)-Dehydroisoandrosteron är en endogen steroidhormonprekursor som fungerar som en mellanprodukt i omvandlingen av kolesterol till androgener och östrogener
Användningsområden
  • Det är ett endogent och naturligt förekommande steroidhormon som till stor del produceras av binjurarna, men också av testiklarna och äggstockarna
  • Det har beskrivits att (+)-dehydroisoandrosteron kan ha en roll i immun- och stressresponsen
  • (+)-Dehydroisoandrosteron kan omvandlas till testosteron, androstenedion, östradiol och östron
  • (+)-Dehydroisoandrosteron härrör från kolesterol genom verkan av två cytokrom P450-enzymer
  • Det kan inducera både direkta och indirekta biologiska effekter in vivo genom att modulera GABA-α receptor- och N-metyl-D-asparaginsyra (NMDA) receptorkomplex.
  • Det kan också öka bukspottkörtelnβ cellinsulinsekretion och anti-glukokortikoidaktivitet
  • Det är användbart att upptäcka överdriven binjureaktivitet eftersom den produceras nästan uteslutande av binjurarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-43-0
Molekylformel C19H28O2
Molekylvikt (g/mol) 288.42
MDL-nummer MFCD00003613
InChI-nyckel FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Synonym dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
PubChem CID 5881
ChEBI CHEBI:28689
IUPAC-namn (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-on
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dehydroisoandrosterone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146.0°C to 151.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 08, IV, 994
Merck Index 15, 2875
Specifik rotation + 12.00
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and diethyl ether,sparingly soluble in chloroform and petrol. ether
Formel vikt 288.42
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.