Läs mer
(+)-Dehydroisoandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10103400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103400 2.5 g Glasflaska 2.5g
10488310 10 g Glasflaska 10g
10399323 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10103400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154980025
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Produkten omfattas av lagen om missbruk av droger från 1971 och förordningen om missbruk av droger från 2001. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
(+)-Dehydroisoandrosterone, CAS # 53-43-0, även känd som androstenolon, är en endogen steroidhormonprekursor. Det är en mellanprodukt i omvandlingen av kolesterol till androgener och östrogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • (+)-Dehydroisoandrosteron är en endogen steroidhormonprekursor som fungerar som en mellanprodukt i omvandlingen av kolesterol till androgener och östrogener
Användningsområden
  • Det är ett endogent och naturligt förekommande steroidhormon som till stor del produceras av binjurarna, men också av testiklarna och äggstockarna
  • Det har beskrivits att (+)-dehydroisoandrosteron kan ha en roll i immun- och stressresponsen
  • (+)-Dehydroisoandrosteron kan omvandlas till testosteron, androstenedion, östradiol och östron
  • (+)-Dehydroisoandrosteron härrör från kolesterol genom verkan av två cytokrom P450-enzymer
  • Det kan inducera både direkta och indirekta biologiska effekter in vivo genom att modulera GABA-α receptor- och N-metyl-D-asparaginsyra (NMDA) receptorkomplex.
  • Det kan också öka bukspottkörtelnβ cellinsulinsekretion och anti-glukokortikoidaktivitet
  • Det är användbart att upptäcka överdriven binjureaktivitet eftersom den produceras nästan uteslutande av binjurarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-43-0
Molekylformel C19H28O2
Molekylvikt (g/mol) 288.42
MDL-nummer MFCD00003613
InChI-nyckel FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Synonym dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
PubChem CID 5881
ChEBI CHEBI:28689
IUPAC-namn (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-on
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dehydroisoandrosterone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 146,0 °C till 151,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 08, IV, 994
Merck Index 15, 2875
Specifik rotation +12.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: löslig i bensen, alkohol och dietyleter, sparsamt löslig i kloroform och bensin. eter
Formel vikt 288.42
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.