Läs mer
Dehydronifedipine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312880
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312880 1 ml
1 options
Produktkod. 30312880 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12116200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 67035-22-7
Analyt- eller komponentnamn Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H16 N2 O6
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nifedipine Imp. A (EP), Nifedipine Nitrophenylpyridine Analog, Dimethyl 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrophenylpyridine Analogue of Nifedipine, Nifedipine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
LEDER COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 344.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 344.1008 g/mol