Läs mer
Dehydronitrendipin, TRC
Produktkod. 30363508
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30363508 50 mg
30360754 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30363508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22999050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89267-41-4
Molekylformel C18 H18 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 358.35
Synonym Ethyl Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nitrendipine Imp. A (EP), Photolysis Product of Nitrendipine
IUPAC-namn 3-O-etyl 5-O-metyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
Formel vikt 358.1165