Läs mer
Dehydronitroso Nifedipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl-2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrosophenyl) Pyridine-3,5-Dicarboxylate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-9-13(16(20)23-3)15(11-7-5-6-8-12(11)19-22)14(10(2)18-9)17(21)24-4/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vikt | 328.1059 |