Läs mer
Dehydronitrosonisoldipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydronitrosonisoldipine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N2O5/c1-10(2)13(5)27-20(25)17-12(4)21-11(3)16(19(23)24)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22-26/h6-10,13H,1-5H3,(H,23,24)/p-1 |
| Formel vikt | 370.1529 |