Läs mer
Dehydronitrosonisoldipin, TRC
Produktkod. 30365851
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365851 100 mg
30362856 50 mg
30361703 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD230310100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87375-91-5
Molekylformel C20H22N2O5
Molekylvikt (g/mol) 370.4
Synonym 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-(2-Methylpropyl) Ester, 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 2-Methylpropyl Ester, 5-Methyl 3-(2-Methylprop-3-yl) 2,6-Dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nisoldipine Impurity D
LEDER COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2N=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Dehydronitrosonisoldipine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O5/c1-10(2)13(5)27-20(25)17-12(4)21-11(3)16(19(23)24)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22-26/h6-10,13H,1-5H3,(H,23,24)/p-1
Formel vikt 370.1529
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.