Läs mer
Dehydropinaverium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1R,5S)-4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium Bromide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H39BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h5,15,17,21-22H,6-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 587.1246 |