Läs mer
Dehydroxy Mirabegron Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroxy Mirabegron Hydrochloride Salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4OS.ClH/c22-21-25-19(15-27-21)14-20(26)24-18-8-6-17(7-9-18)11-13-23-12-10-16-4-2-1-3-5-16;/h1-9,15,23H,10-14H2,(H2,22,25)(H,24,26);1H |
| Formel vikt | 416.1438 |