Läs mer
Dehydroxy Ractopamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroxy Ractopamine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2/c1-14(2-3-15-4-8-17(20)9-5-15)19-13-12-16-6-10-18(21)11-7-16/h4-11,14,19-21H,2-3,12-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 285.1729 |