missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dehydroxyamino Oxamflatin Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroxyamino Oxamflatin Acid |
| CAS | 151720-90-0 |
| Molekylformel | C17H13NO4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2E)-5-[3-[(Phenylsulfonyl)amino]phenyl]-2-penten-4-ynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO4S/c19-17(20)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)18-23(21,22)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,18H,(H,19,20)/b12-5+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | (E)-5-[3-(benzenesulfonamido)phenyl]pent-2-en-4-ynoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.35 |
| Formel vikt | 327.0565 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?