Läs mer
Fisherbrand™ Avjoniseringskassetter
Produktkod. 11944159 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färgindikator:
Blå patron blir ockrabrun
Grön patron blir lila
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färgindikator Förpackningsstorlek
11944159 Grön patron blir lila Varje
11954159 Blå patron blir ockrabrun Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11944159
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Rena vatten med engångspatroner. Fisherbrand™ Avjoniseringskassetter ändrar färg när mättnad upptäcks.
  • Detekterar mättnaden genom färgförändring
  • Direkt anslutning till vattennätet
  • Ett brett urval av patroner för att möta alla behov med reducerad kostnad
  • Ingen elektrisk anslutning
  • En transparent byggnad för att övervaka mättnaden av hartset utan extra mätning
  • Engångspatronerna innehåller endast nya hartser. Prestandanivån är konstant och garanterad
  • Vid mättnad av hartspatronerna kasseras helt enkelt
  • De små dimensionerna möjliggör enkel installation
  • Användningsområden: diskning, kylkretsfyllning, batteri, batteri och kylare frostskyddsmedel, fotoframkallning
Specifications
Färgindikator Grön patron blir lila
Kapacitet Beror på kvaliteten på inloppsvattnet
Flödeshastighet 20 L/hr.
Hartstyp Jonbytare
Filterstorlek 500 mm
För användning med (applikation) För vattenrening, diskning, kylkretsfyllning, förvaring, batteri och kylare frostskyddsmedel
För användning med (utrustning) För U3-seriens väggfästen och bänkstativ
Tryck 3 bar
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) Max. Drift 35 °C
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C till 35 °C
Typ Kassett